2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3-Methylphenyl)aniline hydrochloride, 3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
OR7491-100MG OR7491-250MG OR7491-1G
APOSOR7491-100MGEA 246 EUR
APOSOR7491-100MG APOSOR7491-250MG APOSOR7491-1G
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739418
CAS nummer: 139769-13-4