2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(2-Aminophenyl)thiophene hydrochloride
OR7583-1G OR7583-250MG OR7583-5G
APOSOR7583-1GEA 366 EUR
APOSOR7583-1G APOSOR7583-250MG APOSOR7583-5G
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₉NS·ClH
Smeltpunt: 210…212 …lit °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07365346
CAS nummer: 1087723-62-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III