3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Thiophen-2-yl)benzaldehyde
OR7589-1G OR7589-5G
APOSOR7589-1GEA 184 EUR
APOSOR7589-1G APOSOR7589-5G
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038019
CAS nummer: 103668-99-1