2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Carboxyphenyl)thiophene
OR7593-1G OR7593-250MG
APOSOR7593-1GEA 398 EUR
APOSOR7593-1G APOSOR7593-250MG
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₈O₂S
Smeltpunt: 92…95 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039152
CAS nummer: 6072-49-7