2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7624-1G OR7624-5G
APOSOR7624-1GEA 267 EUR
APOSOR7624-1G APOSOR7624-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate
Formule: C₈H₇ClO₃S·H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08166750
CAS nummer: 1171826-50-8