4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7651-1G OR7651-5G
APOSOR7651-1GEA 139 EUR
APOSOR7651-1G APOSOR7651-5G
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Formule: C₁₀H₈N₂S
Smeltpunt: 197…209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00239517
CAS nummer: 60414-59-7