1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7662-1G OR7662-250MG
APOSOR7662-1GEA 70.2 EUR
APOSOR7662-1G APOSOR7662-250MG
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Formule: C₈H₆N₂O₂·H₂O
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368500
CAS nummer: 849776-47-2