Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7700-1G OR7700-5G
APOSOR7700-1GEA 46.8 EUR
APOSOR7700-1G APOSOR7700-5G
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Methyl 4-ethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Kookpunt: 105…107 °C (15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221477
CAS nummer: 7364-20-7