5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-1-benzothiophene-2-boronic acid, 2-Borono-5-bromobenzo[b]thiophene
OR7702-1G OR7702-5G
APOSOR7702-1GEA 154 EUR
APOSOR7702-1G APOSOR7702-5G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formule: C₈H₆BBrO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06801728
CAS nummer: 884010-25-7