1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-1-(2,6-dimethoxybenzyl)piperidine dihydrochloride, 1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-ylaminedihydrochloride, 1-[(2,6-Dimethoxyphenyl)methyl]piperidin-4-amine dihydrochloride
OR7723-1G OR7723-250MG
APOSOR7723-1GEA 73.2 EUR
APOSOR7723-1G APOSOR7723-250MG
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₂·2HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06247029
CAS nummer: 1185303-17-6