5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7818-100G OR7818-25G OR7818-5G
APOSOR7818-100GEA 532 EUR
APOSOR7818-100G APOSOR7818-25G APOSOR7818-5G
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₅BrOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657807
CAS nummer: 189331-47-3