N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7840T-10MG OR7840T-50MG
APOSOR7840T-10MGEA 228 EUR
APOSOR7840T-10MG APOSOR7840T-50MG
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₃
Smeltpunt: 112…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00189457
CAS nummer: 205813-00-9