Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-2-(methoxycarbonyl)thiophene
OR7902-1G OR7902-5G
APOSOR7902-1GEA 162 EUR
APOSOR7902-1G APOSOR7902-5G
Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃S
MW: 264.3 g/mol
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203105
CAS nummer: 389609-95-4