2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7907-1G OR7907-5G OR7907-10G
APOSOR7907-1GEA 351 EUR
APOSOR7907-1G APOSOR7907-5G APOSOR7907-10G
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 215…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426061
CAS nummer: 27956-40-7