Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylsulphanyl)quinoline, 4,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-2-(methylthio)quinoline
OR8002-1G OR8002-500MG
APOSOR8002-1GEA 106 EUR
APOSOR8002-1G APOSOR8002-500MG
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₁Cl₂NO₂S
MW: 316.203 g/mol
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276616
CAS nummer: 227958-96-5