2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8003-10G OR8003-1G OR8003-5G
APOSOR8003-10GEA 523 EUR
APOSOR8003-10G APOSOR8003-1G APOSOR8003-5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene
Formule: C₁₆H₁₉NOS
Smeltpunt: 179…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179917
CAS nummer: 306935-12-6