5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-amine hydrochloride
OR8008-1G OR8008-250MG
APOSOR8008-1GEA 173 EUR
APOSOR8008-1G APOSOR8008-250MG
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Formule: C₉H₉N₃O·ClH
MW: 211.648 g/mol
Smeltpunt: 296…298 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02259416
CAS nummer: 306936-36-7