2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzo[c]isoxazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2,1-benzisoxazole
OR8019-1G OR8019-5G OR8019-100MG
APOSOR8019-1GEA 248 EUR
APOSOR8019-1G APOSOR8019-5G APOSOR8019-100MG
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃
Smeltpunt: 229…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180526
CAS nummer: 642-91-1