3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2-Bromothien-3-yl)methylamine hydrochloride
OR8040-1G OR8040-250MG
APOSOR8040-1GEA 311 EUR
APOSOR8040-1G APOSOR8040-250MG
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride
Formule: C₅H₆BrNS·ClH
Kookpunt: 70 °C (0,01 mm Hg)
Smeltpunt: 199…202 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04971979
CAS nummer: 886460-60-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III