5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-4-(chlorocarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-4-(chloroformyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR8058-1G OR8058-250MG
APOSOR8058-1GEA 0 EUR
APOSOR8058-1G APOSOR8058-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Smeltpunt: 50…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179947
CAS nummer: 110763-09-2
UN: 3261
ADR: 8,III