2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8065-1G OR8065-500MG
APOSOR8065-1GEA 461 EUR
APOSOR8065-1G APOSOR8065-500MG
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O₂S₃
Smeltpunt: 71…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180888
CAS nummer: 306937-21-3
UN: 3261
ADR: 8,III