4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8067-1G OR8067-250MG
APOSOR8067-1GEA 93.5 EUR
APOSOR8067-1G APOSOR8067-250MG
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₇H₅ClN₂S₂
Smeltpunt: 129…130 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01312979
CAS nummer: 123971-45-9