3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Cyanoethyl)-2-formyl-1H-pyrrole, 1-(2-Cyanoethyl)-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
OR8068-10G OR8068-1G
APOSOR8068-10GEA 345 EUR
APOSOR8068-10G APOSOR8068-1G
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
Formule: C₈H₈N₂O
Kookpunt: 130…132 °C (1,0 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180764
CAS nummer: 43036-05-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III