4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8074-1G OR8074-10G OR8074-5G
APOSOR8074-1GEA 125 EUR
APOSOR8074-1G APOSOR8074-10G APOSOR8074-5G
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N₃
Smeltpunt: 132…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00097945
CAS nummer: 306935-55-7