2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8076-10G OR8076-1G OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA 185 EUR
APOSOR8076-10G APOSOR8076-1G APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₃
Smeltpunt: 93…96 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02052680
CAS nummer: 51963-82-7
EINECS: 257-562-7