Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8094-1G OR8094-5G
APOSOR8094-1GEA 24.9 EUR
APOSOR8094-1G APOSOR8094-5G
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020209
CAS nummer: 23795-02-0