Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-(4-iodoanilino)acetate
OR8095-1G OR8095-5G OR8095-10G
APOSOR8095-1GEA 117 EUR
APOSOR8095-1G APOSOR8095-5G APOSOR8095-10G
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate
Formule: C₁₀H₁₂INO₂
MW: 305.112 g/mol
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00176764
CAS nummer: 14108-76-0