2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8131-1G OR8131-250MG
APOSOR8131-1GEA 266 EUR
APOSOR8131-1G APOSOR8131-250MG
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₆S
Smeltpunt: 184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180756
CAS nummer: 306936-37-8
UN: 3261
ADR: 8,III