Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8135-1G OR8135-5G
APOSOR8135-1GEA 83.3 EUR
APOSOR8135-1G APOSOR8135-5G
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃NO₂·ClH
Smeltpunt: 170…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180877
CAS nummer: 78348-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III