2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8136-1G OR8136-250MG OR8136-5G
APOSOR8136-1GEA 315 EUR
APOSOR8136-1G APOSOR8136-250MG APOSOR8136-5G
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Formule: C₆H₈N₂OS
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180665
CAS nummer: 173739-73-6