1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8137-10G OR8137-1G OR8137-5G
APOSOR8137-10GEA 869 EUR
APOSOR8137-10G APOSOR8137-1G APOSOR8137-5G
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₉H₁₇NO₂S
Smeltpunt: 202…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180787
CAS nummer: 306936-46-9