(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8139-10G OR8139-1G OR8139-250MG
APOSOR8139-10GEA 380 EUR
APOSOR8139-10G APOSOR8139-1G APOSOR8139-250MG
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Formule: C₁₂H₉ClO
Smeltpunt: 60…61 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02180524
CAS nummer: 37859-25-9
UN: 3261
ADR: 8,III