1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8173-1G OR8173-5G
APOSOR8173-1GEA 205 EUR
APOSOR8173-1G APOSOR8173-5G
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Formule: C₁₆H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093529
CAS nummer: 180698-19-5