1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8175T-1G OR8175T-250MG OR8175T-5G
APOSOR8175T-1GEA 234 EUR
APOSOR8175T-1G APOSOR8175T-250MG APOSOR8175T-5G
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
1H-Imidazole-1-carbonitrile
Formule: C₄H₃N₃
Kookpunt: 185…189 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00269955
CAS nummer: 36289-36-8