1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8184-1G OR8184-5G
APOSOR8184-1GEA 62.9 EUR
APOSOR8184-1G APOSOR8184-5G
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
1-Bromo-8-phenyloctane
Formule: C₁₄H₂₁Br
Kookpunt: 84…86 °C (0,15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075178
CAS nummer: 54646-75-2