1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8214-1G OR8214-250MG
APOSOR8214-1GEA 366 EUR
APOSOR8214-1G APOSOR8214-250MG
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062394
CAS nummer: 91258-00-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III