4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8231-1G OR8231-5G
APOSOR8231-1GEA 114 EUR
APOSOR8231-1G APOSOR8231-5G
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate
Formule: C₄H₇N₅·H₂SO₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012789
CAS nummer: 49721-45-1
EINECS: 256-446-3