7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8291-1G OR8291-5G
APOSOR8291-1GEA 109 EUR
APOSOR8291-1G APOSOR8291-5G
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Formule: C₁₆H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659963
CAS nummer: 749922-34-7