4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 38.2 EUR
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₁₁H₁₃NO
Kookpunt: 236…237 °C
Dichtheid: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00040718
CAS nummer: 1943-67-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III