4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8527-1G OR8527-250MG OR8527-5G
APOSOR8527-1GEA 87.6 EUR
APOSOR8527-1G APOSOR8527-250MG APOSOR8527-5G
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole
Formule: C₄H₄BrNS
Kookpunt: 88…99 °C (16 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06409945
CAS nummer: 298694-30-1