Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8536-5G OR8536-250MG OR8536-1G
APOSOR8536-5GEA 0 EUR
APOSOR8536-5G APOSOR8536-250MG APOSOR8536-1G
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462746
CAS nummer: 6964-29-0