2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-methoxybenzohydrazide, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid hydrazide
OR8538-1G OR8538-5G OR8538-10G
APOSOR8538-1GEA 29.2 EUR
APOSOR8538-1G APOSOR8538-5G APOSOR8538-10G
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Formule: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245.073 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00117528
CAS nummer: 112584-40-4