4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8539-1G OR8539-500MG
APOSOR8539-1GEA 144 EUR
APOSOR8539-1G APOSOR8539-500MG
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
Dichtheid: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064040
CAS nummer: 494773-35-2