4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8540-1G OR8540-5G
APOSOR8540-1GEA 90.6 EUR
APOSOR8540-1G APOSOR8540-5G
4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781211
CAS nummer: 327030-39-7