2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8553-1G OR8553-5G
APOSOR8553-1GEA 22 EUR
APOSOR8553-1G APOSOR8553-5G
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Formule: C₇H₇BrO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04117938
CAS nummer: 58267-85-9