4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromothiophen-3-yl)boronic acid, 3-Bromothiophene-4-boronic acid
OR8555-1G OR8555-250MG
APOSOR8555-1GEA 48.3 EUR
APOSOR8555-1G APOSOR8555-250MG
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
4-Bromothiophene-3-boronic acid
Formule: C₄H₄BBrO₂S
Smeltpunt: 196…198 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06801663
CAS nummer: 101084-76-8