4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8572-1G OR8572-5G
APOSOR8572-1GEA 101 EUR
APOSOR8572-1G APOSOR8572-5G
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₂BBrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258657
CAS nummer: 957061-13-1