6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8600T-1G OR8600T-250MG
APOSOR8600T-1GEA 944 EUR
APOSOR8600T-1G APOSOR8600T-250MG
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₅NO₄
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00055977
CAS nummer: 2495-92-3