2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8606-1G OR8606-5G
APOSOR8606-1GEA 130 EUR
APOSOR8606-1G APOSOR8606-5G
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Smeltpunt: 102…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07364061
CAS nummer: 290306-56-8