1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8621-1G OR8621-250MG OR8621-5G
APOSOR8621-1GEA 33.7 EUR
APOSOR8621-1G APOSOR8621-250MG APOSOR8621-5G
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₉Br
Kookpunt: 231 °C
Smeltpunt: 15 °C
Dichtheid: 1,474 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00101828
CAS nummer: 1124-14-7